Learn More
Homopiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4112286 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10550211
Marke: Thermo Scientific Acros 120851000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 505-66-8 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505-66-8
MDL-Nummer MFCD00006933
InChI-Schlüssel FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
IUPAC-Name 1,4-Diazepan
SMILES C1CNCCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homopiperazine
Schmelzpunkt 42.0°C to 45.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 64°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H12N2
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Homopiperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.