Learn More
Homopiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462398
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11462398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15751.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 505-66-8 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Homopiperazin wird verwendet, um 1,4-bis-(2-Thiazolyl)-1,4-Diazacycloheptan durch Reaktion mit 2-Bromo-Thiazol herzustellen. Es dient als Zwischenprodukt für Repaglinid und Fasudilhydrochlorid. Es wird auch bei der Herstellung von potenten H3-Rezeptor-Antagonisten verwendet, die zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen eingesetzt werden. Darüber hinaus wird es in nekrotisierenden Substanzen, in der Kosmetik, als Emulgator und in energetischen Materialien verwendet. Es wirkt als Korrosionsschutzmittel für Eisen. In der Pharmazie wird es als fiebersenkendes und blutzuckersenkendes Mittel, Adipositasmittel, Beruhigungsmittel, Antipsychotikum und Anti-Nervenmittel eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 505-66-8
Summenformel C5H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 100.165
MDL-Nummer MFCD00006933
InChI-Schlüssel FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
IUPAC-Name 1,4-Diazepan
SMILES C1CNCCNC1
Specifications
Chemischer Name oder Material Homopiperazine
Schmelzpunkt 38°C to 44°C
Dichte 0.95
Siedepunkt 168°C to 170°C
Flammpunkt 64°C (147°F)
Geruch Amine-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 102711
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 100.17
Reinheit (%) 98%