missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Holmium-Standard für ICP/MS - Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 15205936 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15205936 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15205936 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CLHO21BY

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Holmium-Standard für ICP/MS - Claritas PPT-Qualität
CAS 7440-60-0
Summenformel Ho
MDL-Nummer MFCD00011049
InChI-Schlüssel KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ho]
IUPAC-Name Holmium
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 164.93
PubChem CID 23988
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:49648
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.