Learn More
Holmiumlösung für ICP/MS 100 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12957273 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
12957273 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12957273 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 425 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.70 CHF
    50.33 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 18.37 CHF
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium
Verpackung Flasche
CAS 7440-60-0
Summenformel Ho
Konzentration 100 mg/l
MDL-Nummer MFCD00011049
InChI-Schlüssel KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ho]
IUPAC-Name Holmium
Solvent or Matrix Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 164.93
PubChem CID 23988
Menge 100 ml
ChEBI CHEBI:49648