Learn More
Holmium(III)-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30137214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137214 50 g 50 Gramm
30012263 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137214 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH66963350G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12055-62-8
Summenformel Ho2O3
Molekulargewicht (g/mol) 377.86
Synonym Holmium oxide (Ho2O3), Diholmium trioxide, Holmia, Holmium oxide, Holmium sesquioxide, Holmium trioxide, Holmium(3+) oxide, Holmium(III) oxide, Nanotek WPC, Holmium(III) oxide, Holmia, Rare earth, Holmium(+3)oxide;
IUPAC-Name Oxo(oxoholmiooxy)holmium
SMILES O=[Ho]O[Ho]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium oxide
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/2Ho.3O
Formelmasse 377.845