Learn More
Holmium(III)-oxid, 99.9 %, (Gesamtseltenerdoxide), -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247023 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10247023 50 g Glasflasche -
10694702 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10247023 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 197140500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12055-62-8
Summenformel Ho2O3
Molekulargewicht (g/mol) 377.86
MDL-Nummer MFCD00011053
InChI-Schlüssel OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diholmium(3+) trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Spezifikation
Siedepunkt 3900.0°C
Chemischer Name oder Material Holmium(III) oxide
Schmelzpunkt 2330.0°C
Farbe beige bis orange-gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.85% min. (Ho2O3) TREO base
Strukturformel HO2O3
Merck Index 15, 4765
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inorganic acids
Formelmasse 377.85
Reinheit (%) 99.9%