Learn More
Holmium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442107
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15442107 10 g 10 Gramm
15432107 2 g 2 Gramm
15452107 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045033.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13760-78-6 | F3Ho | 221.93 g/mol
Holmium(III) fluoride, anhydrous is used to produce the strongest artificially- generated magnetic fields, nuclear control rods, yellow-colored glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-78-6
Summenformel F3Ho
Molekulargewicht (g/mol) 221.93
MDL-Nummer MFCD00016142
InChI-Schlüssel FDIFPFNHNADKFC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name holmium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Ho+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium (III) fluoride
Schmelzpunkt 1143°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 221.93
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 7.6 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Holmium fluoride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Holmium fluoride