Learn More
Holmium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Holmium(III) fluoride |
| Schmelzpunkt | 1143°C |
| Physikalische Form | Stückchen, 3 – 6 mm |
| Menge | 2 g |
| UN-Nummer | UN3288 |
| Formelmasse | 221.93 |
| Reinheit (%) | 99.9% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Relative Dichte | 7.6 |
| Mehr anzeigen |