Learn More
Holmium für AAS 1 g/L HNO₃ -Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12953165 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Unit Size:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
12953165 100 ml 100 Milliliter
12963165 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12953165 Supplier Fisher Chemical Supplier No. B 025 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.10 CHF
    29.51 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 10.59 CHF
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemical Identifiers
CAS 7440-60-0
Summenformel Ho
Molekulargewicht (g/mol) 164.93
MDL-Nummer MFCD00011049
InChI-Schlüssel KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC-Name Holmium
SMILES [Ho]
Specifications
Chemischer Name oder Material Holmium
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/L ±0,002 g/L
Typ Flammen-Einelement-Standardlösung
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 100 ml