Learn More
Duran™ Hollow Stoppers
Hergestellt aus Borosilikatglas. DURAN™ Hohlstopfen werden zum Verschließen von Glaswaren und Glasgefäßen wie Kolben mit Schliffmanschette oder Laborkolben verwendet.
Marke:  Duran™ 286129409
430.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.50000kg
Artikelnummer. 15911531
  • 453.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024