Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sechskanthohlstopfen, Kurzschliff, flach, geschliffen
Hohlglasstopfen zum Verschließen.
Marke:  DWK Life Sciences 286128001
361.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 5.40000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824558
  • 380.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Sechskanthohlstopfen als Kurzschliff-Variante passend für DURAN™ Kurzschliff-Hülsen.Schliffqualität: Geschliffen.
  • Kurzschliff
  • Flach
  • Geschliffen
  • Hohlglasstopfen
Spezifikation
Spezifikation
Verschluss von Gefäßen mit Standardschliff; wird zum Schließen von Kurzschliffhülsen verwendet
100/Packung
Ja
NS 24/20
Boro 3.3