Learn More
Techne™ Hohle Kugelbadabdeckungen aus Polypropylen
Artikelnummer. 11839110 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Wasserbäder
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. 11839110
Marke: Techne™ 0682125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Polypropylen-Kugeln bilden einen dichten Deckel über Flüssigkeiten, um Temperaturänderungen zu verhindern und die Verdampfung zu reduzieren.Verwendung anstelle eines Baddeckels mit einem der in dem Abschnitt aufgeführten Bäder.
  • Polypropylen-Kugeln
  • Verhindern von Temperaturänderungen und reduzieren von Verdampfung
  • Anstelle des herkömmlichen Baddeckels verwenden
Spezifikation
Beschreibung Kugelbadabdeckungen aus Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Wasserbäder
Temperaturbereich 0°bis 110 °C
Material Hohles Polypropylen
Min. Durchmesser (metrisch) Öffnung 20 mm