Learn More
DWK Life Sciences Haltevorrichtung für Reaktionsgefässe, aus Chromnickelstahl
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
DN 100
DN 150
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Reaktionsgefäße können auf unterschiedlicheste Art und Weise betrieben und temepriert werden. Um ein Verrücken der Reaktionsapparatur während der Versuchsdurchführung zu vermeiden, wird das Reatioknsgefäß idealerweise mittels einer Hängevorrichtung an ein Stativgestänge gehängt. Kühl- und Heizmedien sind so flexibel von unten an das Reaktionsgefäß anzuführen und wieder zu entfernen.
- Zur festen Aufhängung des Deckels und des Reaktionsgefäßes an einem Stativgestänge
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | DN 150 |
| Material | Chromnickelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Halter für Deckel und Reaktionsgefäße; Montage |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |