Learn More
WTW™ Halteclip Typ HC 325 ELECT
Click to view available options
Typ:
Halteklemme
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
pH- und ORP-Messungen müssen immer eine Temperaturanzeige aufweisen. Während der pH-Messung dient die Angabe einer Temperatur zur Kompensation des Temperatureffekts und für die Dokumentation, bei ORP-Messungen nur zu Dokumentationszwecken. Während der ISE-Messung ist es wichtig, dass die Kalibrierung und die Messung im gleichen Temperaturbereich durchgeführt werden. Temperatursensoren von WTW werden mit pH- und ORP-Elektroden verwendet, die nicht über einen eigenen Temperatursensor verfügen. Die Temperatursensoren sind mit zwei 4 mm-Bananensteckern ausgestattet.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Halteklemme |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | pH-Kombinationselektrode und Temperatursensor TFK 325 |