missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Olympus™ SZ2-ST HOLDER
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SZ-Mikroskope
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- ESD-Fähigkeit
- Geschliffene Buchsen
- Tischklammern
- Geeignet für SZ-Mikroskope
- Kugelführung mit Zahnstange und Ritzel
- Drehknopfspannung einstellbar
- Schräglichtsystem montierbar
- Lichtstativ für Durchlichtbeleuchtung montierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Stereomikroskop-Objekttisch |
| Beschreibung | Fokussierhub:120mm |
| Durchmesser (metrisch) | Objekttischplatte:100mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SZ-Mikroskope |
| Menge | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur