Learn More
OHAUS™ Halterklemme
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Material:
Aluminium
Edelstahl
Vernickelt
Modell:
Alle-Position
Drehgelenk
Jumbo
Normal
Regalgriff
Ultra-Klemme
Universal
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl ist autoklavierbar und korrosionsbeständig
- Aluminium ist leicht und dennoch robust
- Gusseisen mit schwarzer Emaillebeschichtung ist chemikalienbeständig
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen für Ihre Laboranforderungen
Spezifikation
Spezifikation
| Modell | Regalgriff |
| Anschlusstypen | Fester Verbindungswinkel von 90° |
| Typ | Halter |
| Material | Aluminium |
| Beschreibung | Modell CLC-SHGRPA |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,75 in. |
| Länge (metrisch) | 197,00 mm |