Learn More
OHAUS™ Halterklemme
OHAUS™ Halteklammer bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
Marke: OHAUS™ 30392228
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Edelstahl ist autoklavierbar und korrosionsbeständig
- Aluminium ist leicht und dennoch robust
- Gusseisen mit schwarzer Emaillebeschichtung ist chemikalienbeständig
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen für Ihre Laboranforderungen
Spezifikation
Variabler Verbindungswinkel | |
Edelstahl | |
0 bis 19 mm |
Halter | |
Modell CLC-SWIVLS |