Learn More
Bochem™ HOFFMANN™ Quetschhahn
Click to view available options
Breite (metrisch):
12 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Typ Quetschhahn
- Klappe im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10/Packung |
| Typ | Röhrchenklemme für Quetschhahn |
| Material | Martensitic Steel |
| Größe (metrisch) Griff | Für Rohre mit einem AD von maximal 40 mm |
| Breite (metrisch) | 20 mm |