Learn More
Bochem™ HOFFMANN™ Quetschhahn
Artikelnummer. 11805101
Click to view available options
Breite (metrisch):
12 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11805101
Marke: Bochem™ 12533
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Röhrchenklemme für Quetschhahn
  • Typ Quetschhahn
  • Klappe im Lieferumfang enthalten
Specifications
Menge 10/Packung
Typ Röhrchenklemme für Quetschhahn
Material Martensitic Steel
Größe (metrisch) Griff 40 mm
Breite (metrisch) 25 mm