Learn More
Hoefer™ TE70X und TE77X Halbtrockene Blotting-Systeme
Gleichmäßige Transfers von Proteinen und Nukleinsäuren aus Polyacrylamid- und Agarose-Gelen in weniger als einer Stunde
Marke: Hoefer™ TE77XP
Includes: Gegossener Sockel mit Iridiumoxid-Anode, obere Baugruppe mit Edelstahlkathode, Stromkabel, 25 Blotting-Papierblätter, 50 Zellophanbögen (nur Herst. Teilenr. 70X und 70XP), zwei solide Mylar™-Masken
Beschreibung
- Übertragen Sie bis zu zwei Polyacrylamidgele in einen Stapel
- Minimales Puffervolumen
- Erzeugen keine übermäßige Wärme, die Banden oder denaturiertes Protein verzerren kann
- Nutzen langlebige Iridiumoxid- und Edelstahlelektroden, um eine gleichmäßige, kontaminationsfreie Übertragung zu gewährleisten
- Bieten eine automatische Transferstopp-Funktion, um eine Überhitzung bei verbrauchtem Puffer zu verhindern
- Verfügbar mit integriertem Netzteil, um Platz zu sparen und um den Transport zu erleichtern
Certifications
CE-Zeichen, CSA C22.2 1010.1, EN 61010-1, UL3101-1
Spezifikation
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Halbtrockene Transfereinheit | |
Eingebautes Netzteil, spritzgegossenes Unterteil mit platinbeschichteter Titananode und Hochspannungskabeln, Deckel mit Scharnieren und Edelstahlkathode, Netzkabel, Blotterpapier (21 x 26 cm) 25 Blätter, poröses Cellophan (20 x 35.5 cm) 50 Blätter, zwei feste Mylar™ | |
45 °C | |
18.89 in. | |
15 in. | |
4 in. | |
30 V | |
500 mA |
Elektrophorese-Blottingsystem | |
Bis 80 % | |
113 °F | |
48 x 38 x 10 cm (18.89 x 15 x 4 in.) | |
48 cm | |
38 cm | |
10 cm | |
15 w |