Learn More
Hoefer™ TE70X und TE77X Halbtrockene Blotting-Systeme
Click to view available options
Typ:
Halbtrockene Transfereinheit
Enthält:
Eingebautes Netzteil, spritzgegossenes Unterteil mit platinbeschichteter Titananode und Hochspannungskabeln, Deckel mit Scharnieren und Edelstahlkathode, Netzkabel, Blotterpapier (14 x 16 cm) 25 Blätter, poröses Cellophan (20 x 35.5 cm) 50 Blätter, zwei feste Mylar™
Eingebautes Netzteil, spritzgegossenes Unterteil mit platinbeschichteter Titananode und Hochspannungskabeln, Deckel mit Scharnieren und Edelstahlkathode, Netzkabel, Blotterpapier (21 x 26 cm) 25 Blätter, poröses Cellophan (20 x 35.5 cm) 50 Blätter, zwei feste Mylar™
Spritzgegossenes Unterteil mit platinbeschichteter Titananode und Hochspannungskabeln, Deckel mit Scharnieren und Edelstahlkathode, Netzkabel, Blotterpapier (21 x 26 cm) 25 Blätter, poröses Cellophan (20 x 35.5 cm) 50 Blätter, zwei feste Mylar™ Masken (16.5 x
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Gegossener Sockel mit Iridiumoxid-Anode, obere Baugruppe mit Edelstahlkathode, Stromkabel, 25 Blotting-Papierblätter, 50 Zellophanbögen (nur Herst. Teilenr. 70X und 70XP), zwei solide Mylar™-Masken
- Übertragen Sie bis zu zwei Polyacrylamidgele in einen Stapel
- Minimales Puffervolumen
- Erzeugen keine übermäßige Wärme, die Banden oder denaturiertes Protein verzerren kann
- Nutzen langlebige Iridiumoxid- und Edelstahlelektroden, um eine gleichmäßige, kontaminationsfreie Übertragung zu gewährleisten
- Bieten eine automatische Transferstopp-Funktion, um eine Überhitzung bei verbrauchtem Puffer zu verhindern
- Verfügbar mit integriertem Netzteil, um Platz zu sparen und um den Transport zu erleichtern
Certifications
CE-Zeichen, CSA C22.2 1010.1, EN 61010-1, UL3101-1
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Inhalt und Lagerung | Built-in power supply, Molded base with Platinum coated Titanium anode and high voltage Leads, hinged lid with Stainless Steel cathode, power cables, blotter Paper (14 x 16cm) 25 sheets, porous cellophane (20 x 35.5cm) 50 sheets, two solid Mylar™ |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Elektrophorese-Blottingsystem |
| Typ | Halbtrockene Transfereinheit |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | Bis 80 % |
| Enthält | Eingebautes Netzteil, spritzgegossenes Unterteil mit platinbeschichteter Titananode und Hochspannungskabeln, Deckel mit Scharnieren und Edelstahlkathode, Netzkabel, Blotterpapier (14 x 16 cm) 25 Blätter, poröses Cellophan (20 x 35.5 cm) 50 Blätter, zwei feste Mylar™ |
| Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 113 °F |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 45 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 48 x 38 x 10 cm (18.89 x 15 x 4 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 18.89 in. |
| Mehr anzeigen |