Learn More
Hoefer™ Ersatzteile und Zubehör für TE Blotting-Einheit :Schwämme
Artikelnummer. 11514444 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mini Tank-Transfereinheit TE 22
Transfertank TE 42, TE 62
Material:
Dacron
Schaumstoff
Dicke (angloamerikanisch):
0,11 in.
0,12 in.
0,23 in.
0,25 in
Dicke (metrisch):
0,3 cm
0,6 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11514444
Marke: Hoefer™ TE45
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
For use with TE42 Standard Transfer Tank
  • 3 oder 6 mm dick
  • 4 Stück
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Transfertank TE 42, TE 62
Typ Schwamm
Material Dacron
Menge 4
Dicke (angloamerikanisch) 0,25 in
Dicke (metrisch) 0,6 cm