Learn More
Hoefer™ Ersatzteile und Zubehör für TE Blotting-Einheit :Schwämme
For use with TE42 Standard Transfer Tank
Marke:  Hoefer™ TE45F
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12074637
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • 3 oder 6 mm dick
  • 4 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Transfertank TE 42, TE 62
Schaumstoff
0,25 in
Schwamm
4
0,6 cm