Learn More
Hoefer™ Kämme für die submarinen Einheiten SUB20 Maxi-Standard und SUB20C Maxi-Cooled
Zubehör für SUB20 Maxi-Standard und SUB20 C Maxi-Cooled Submarine
Marke:  Hoefer™ SUB20-C1.5-28
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12695766
  • 78.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-10-2025
Beschreibung
  • 16, 20, 28 und 40 Wells
  • Dicke 1; 1,5 und 2 mm
  • Well-Breiten 3, 5, 7 und 8,5 mm
  • Min. 13, max. 75 μl Probenvolumen
Spezifikation
Spezifikation
SUB20 Maxi Standard und SUB20C Maxi Cooled Submarine
28
0,15 cm
0.19 Zoll
0,19 in.
Kamm
0.05 in.
30 μl
0,5 cm
0,5 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Kämme für die submarinen Einheiten SUB20 Maxi-Standard und SUB20C Maxi-Cooled > Kamm: 1.5 mm x 28 Wells; 30 μl