Learn More
Hoefer™ SUB15 Submarine Standardkämme
Zubehör für SUB15 Standard Submarine
Marke:  Hoefer™ SUB15-C1.5-10
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12695760
  • 63.47 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 16-08-2021
Spezifikation
0.19 in.
SUB15 Standard-Submarine
10
0.15 cm
0.5 in.
0.5 cm
Kamm
0.05 in.
96 μl
1.28 cm