Learn More
Hoefer™ Distanzstücke für SE 600 Chroma, SE 600 Standard oder SE 400 Vertikale Elektrophoresesysteme
Artikelnummer. 12039827
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Breite (metrisch):
0.1 cm
2 cm
Gelabmessungen:
1 x 16 cm x 1,5 mm
1 x 16 cm x 1.0 mm
2 cm x 16 cm x 0,75mm
2 cm x 16 cm x 1,0 mm
2 x 16 cm x 1.5 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 12039827
Marke: Hoefer™ SE611821.0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehörteile für SE 600 Chroma, SE 600 Standard oder SE 400 vertikale Elektrophoresegeräte
  • Dickenbereich von 0,75 bis 3,0 mm
  • Längen 8, 16 und 24 cm
  • Breite 1 bis 2 cm
  • 2 Packungen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 600 Chroma, SE 600 Standard, SE 400 Vertikale Elektrophorese-Einheit
Typ Abstandshalter
Gelabmessungen 1 x 16 cm x 1.0 mm
Menge 2/Packung
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0.1 cm
Länge (metrisch) 16 cm
Breite (metrisch) 0.1 cm