Learn More
Hoefer™ Zubehör für SE 250 Vertikales Elektrophoresesystem, T-Abstandhalter
Artikelnummer. 10560313
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Farbe:
Grau
Weiß
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10560313
Marke: Hoefer™ SE2119T21.0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit dem vertikalen Elektrophorese-Gerät SE 250
  • PVC
  • Länge: 8 cm
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 250 vertikales Elektrophoresesystem
Typ T-förmiger Abstandshalter
Material PVC
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0.1 cm
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) 0.1 cm