Learn More
Hoefer™ Zubehör für SE 250 Vertikales Elektrophoresesystem, T-Abstandhalter
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Farbe:
Grau
Weiß
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- PVC
- Länge: 8 cm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 250 vertikales Elektrophoresesystem |
| Typ | T-förmiger Abstandshalter |
| Material | PVC |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,02 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.07 cm |
| Länge (metrisch) | 8 cm |
| Breite (metrisch) | 0.1 cm |