Learn More
Hoefer™ Netzteiladapter
Artikelnummer. 11948168
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ältere 4 mm-Ausgangsbuchsen zur Aufnahme von 4 mm-Sicherheitskabeln
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11948168 Ältere 4 mm-Ausgangsbuchsen zur Aufnahme von 4 mm-Sicherheitskabeln 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11948168 Lieferant Hoefer™ Lieferanten-Nr. PSA410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.15 CHF
    30.01 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.14 CHF
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Includes
Enthält einen roten Adapter, einen schwarzen Adapter und einen 1.5-mm-Sechskantschlüssel
Zur Anpassung älterer 4 mm-Ausgangsbuchsen zur Aufnahme von 4 mm-Sicherheitskabeln
Dieser Adapter beeinträchtigt nicht die Verwendung anderer4-mm-Kabel.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Ältere 4 mm-Ausgangsbuchsen zur Aufnahme von 4 mm-Sicherheitskabeln
Typ Netzteiladapter
Enthält 2 Adapter: ein roter, ein schwarzer; ein 1.5 mm-Sechskantschlüssel