Learn More
Hoefer™ Platte und Spacer für vertikale Elektrophoreseeinheit SE 660
Artikelnummer. 12004867
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Typ:
Gekerbter Glasplattentrenner
Spacer-Set
Material:
Glas
Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 12004867
Marke: Hoefer™ SE661921.0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 and SE400
  • Größen von 18 x 16 bis 18 x 24 cm
  • 2 Stück
  • Mit Kerbe
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 660 Vertikale Elektrophoreseeinheit
Typ Spacer-Set
Material Kunststoff
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0,1 cm
Länge (metrisch) 24 cm
Breite (metrisch) 2 cm