Learn More
Hoefer™ Hoefer™ Multi-Gelausgießer
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gießen von bis zu zehn 16 cm langen Gelen
- Anwenderfreundlich und auslaufsicher
- Gießen von homogenen oder Gradientengelen
- Homogene Gele können direkt in die Oberseite der Gießkammer gegossen werden
- Gradientengele werden über die Pumpe durch einen Einlassanschluss am Boden transportiert
- Gießvorrichtungsgehäuse mit Dichtung
- Spacer-Mate–Ausrichtungsvorlage
- Frontplatte
- Rändelschrauben – 2 Stck
- Klammern – 4 Stck
- Füllstopfen-Set
- Glasplatten
- Schwarze Vinylkappe
- Filterblätter – 5 Stck
- Gel-Dichtung
- Wachspapier – 100 Bögen, vorgeschnitten
- Wasserwaage
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ten Gelgießvorrichtung |
| Typ | Mehrfach-Gel-Gießvorrichtungen |
| Enthält | Mit 20 Glasplatten, x 18 x 16 cm |