Learn More
Hoefer™ miniVE Integrierte vertikale Elektrophoreseeinheit
Artikelnummer. 15588971
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15588971
Marke: Hoefer™ SE300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie Elektrophorese und Elektroübertragung in einem robusten, kompakten Gerät durch.
  • Basisch
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinelektrophorese, Elektrotransfer (Blotting)
Luftfeuchtigkeitsbereich Bis 80 %
Enthält Untere Pufferkammer (Tank); Gelmodule mit Dichtungen, 2 Baugruppen Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln; Hilfen für die Well-Lokalisierung, 2 Stück; Wonder Wedge Werkzeug zur Plattentrennung, Geldichtung
Modell Basisch
Abmessungen (L x B x H) 32 x 37 x 14 cm