Learn More
Hoefer™ Zubehör und Teile für miniVE Elektrophoresegerät
Click to view available options
Typ:
Bananenstecker-Kit
Deckel-Baugruppe
Klemmen-Baugruppe
Klemmenschraube
Niedrigere Pufferkammer
Obere Pufferkammer
Verschlussplattensatz
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Zubehör: Hochspannungskabel (2 Stück), Bananenstecker-Kit (2 Stecker, 2 Muttern, 4 Unterlegscheiben), Schaumdichtung, Klemmschrauben (5 Stück), obere Pufferkammer, Klemmenbaugruppe, Dichtplattenbaugruppe, Dichtung und untere Pufferkammer (Tank)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MiniVE™ Vertikales Elektrophoresesystem |
| Typ | Niedrigere Pufferkammer |