Learn More
Hoefer™ Elektrophorese-Blotting-Systeme Mini und Standard
Artikelnummer. 11955388
Click to view available options
Enthält:
Mighty Small™ II mini deluxe Vertikalgerät, Mighty Small™ mini Transfertank, Netzteil
Mighty Small™ II mini deluxe Vertikalgerät, halbtrockene Transfereinheit mit integriertem Netzteil
Vertikale Deluxe-Doppelkühleinheit, Standard-Transfertank mit Kühlkammer, Netzteil
Vertikale Deluxe-Doppelkühleinheit, große halbtrockene Transfereinheit mit integriertem Netzteil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11955388
Marke: Hoefer™ 360622
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
The Mini Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; TE22 Mini Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Mini Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE70XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; TE62 Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; Large Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE77XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w).
Kostengünstige Gerätepakete bieten bewährte Elektrophoreselösungen für Western-Blotting
  • Im Lieferumfang ist ein Netzteil PS300B 300 V, 500 mA, 90 W für alle Geräte enthalten
  • Sparen Sie Zeit und Geld mit einem Kombipaket
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Deluxe dual cooled vertical unit, standard transfer tank with cooling chamber, power supply
Typ Standardsystem für Elektrophorese-Blotting
Enthält Vertikale Deluxe-Doppelkühleinheit, Standard-Transfertank mit Kühlkammer, Netzteil
Spannung 300 V
Wirkleistung 90 W
Stromstärke 500 mA