Learn More
Hoefer™ Maxi-Plus und Maxi-Plus Submarine Gelelektrophoreseeinheiten
Artikelnummer. 12665766
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch) Gel:
7.8 Zoll
9.8 Zoll
11,8 in.
Breite (angloamerikanisch) Gel:
7.8 Zoll
9,8 in.
11.8 in.
Luftfeuchtigkeitsbereich:
80%
Bis 80 %
Probengröße:
160
624
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Gel Breite (angloamerikanisch) Gel Luftfeuchtigkeitsbereich Probengröße Packungsgröße
12665766 7.8 Zoll 7.8 Zoll Bis 80 % 160 1 Stück
12666203 9.8 Zoll 11.8 in. 80% 624 1 Stück
12665786 11,8 in. 9,8 in. Bis 80 % 624 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12665766 Lieferant Hoefer™ Lieferanten-Nr. SUB20C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 CHF
    1029.17 CHF / 1 Stück
    Sparen 30.83 CHF
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal geeignet für hochauflösende analytische und präparative Studien von Nukleinsäuren
  • Großes Format, ideal für hochauflösende Verfahren
  • Mehrkanalpipetten-kompatible Kämme
  • Farbcodierte und höhenverstellbare Kämme
  • Anschlüsse für Pufferumwälzung
  • Farbige Ladestreifen
  • UV-transparentes Running-Tablett
  • Seitliche Griffe für sicheren, einfachen Transport
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 61010-1, CE
Typ Submarine Gelelektrophoreseeinheit
Luftfeuchtigkeitsbereich Bis 80 %
Enthält Pufferkammereinheit mit Kühlungsanschluss, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Running-Tablett mit gegossenen Toren, 1 mm dick, 16-Well Kämme, farbige Beladungsstreifen, Zirkulationsanschlüsse für Puffer
Probengröße 160
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) 113 °F
Maximale Temperatur (metrisch) 45 °C
Puffervolumen (angloamerikanisch) 74,3 oz.
Puffervolumen (metrisch) 2200 mL
Abmessungen (L x B x H) 47,5 x 27 x 8 cm (18,7 x 10,6 x 3,1 in.)
Länge (angloamerikanisch) 18,7 in.
Länge (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Länge (metrisch) 47,5 cm
Länge (metrisch) Gel 20 cm
Breite (angloamerikanisch) 10,6 in.
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Breite (metrisch) 27 cm
Breite (metrisch) Gel 20 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,1 in.
Höhe (metrisch) 8 cm
Spannung 1000 V
Wirkleistung 500 w
Stromstärke 500 mA