Learn More
Hoefer™ LEAD SET 4 MALE/2MM FEMALE W/CABLE
Zubehör für Elektrophoreseeinheit
Marke:  Hoefer™ SE6056-HV
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Artikelnummer. 15508991
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochspannungskabelset (1 rot und 1 schwarz)
  • Das Buchsenende ist nur für die Verwendung mit Hoefer Sicherheitsdeckeln vorgesehen
  • Das Steckerende ist ummantelt und erfordert möglicherweise einen Adapter zum Anschließen von Stromquellen anderer Hersteller
Spezifikation
Spezifikation
Hochspannungskabel-Set
Ein rotes, ein schwarzes Kabel