Learn More
Hoefer™ Glasplatten für vertikale Elektrophoreseeinheiten
Artikelnummer. p-4380533
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
18 x 8cm
18 x 24cm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10193412
Marke: Hoefer™ SE6402
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glasplatten für vertikale Elektrophoresesysteme
  • Für die Hoefer Serien SE600 und SE400 vertikalen Elektrophoreseeinheiten
  • Lagertemperatur: +15°bis +30 °C
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Vertikales Elektrophoresesystem der Serien SE 600, SE 400
Typ Glasplatten
Material Glas
Abmessungen (L x B) 18 x 8cm
Breite (angloamerikanisch) 3.14 Zoll