Learn More
Hoefer™ Glasplatten für vertikale Elektrophoreseeinheiten
Artikelnummer. 12014867
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
18 x 8cm
18 x 24cm
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
12014867 18 x 24cm 2 Stück
10193412 18 x 8cm 2 Stück
10630796 18 x 24cm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12014867 Lieferant Hoefer™ Lieferanten-Nr. SE6602
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Glasplatten für vertikale Elektrophoresesysteme
  • Zur Verwendung mit Hoefer Vertikale Elektrophoresegeräte der Serien SE600 und SE400
  • Lagertemperatur: +15 °C bis +30 °C
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Vertikales Elektrophoresesystem der Serien SE 600, SE 400
Typ Glasplatten
Material Glas
Abmessungen (L x B) 18 x 24cm
Breite (angloamerikanisch) 9.4 Zoll