Learn More
Hoefer™ Glasplatten für vertikale Elektrophoreseeinheiten
Beschreibung
Glasplatten für vertikale Elektrophoresesysteme
- Für die Hoefer Serien SE600 und SE400 vertikalen Elektrophoreseeinheiten
- Lagertemperatur: +15°bis +30 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vertikales Elektrophoresesystem Serie SE 600, SE 400 |
| Typ | Glasplatten |
| Material | Glas |
| Abmessungen (L x B) | 18 x 24cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.4 Zoll |