Learn More
Cytiva Kämme für vertikale Elektrophoreseeinheiten der Serie SE 600 oder SE 400
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
Marke:  Cytiva SE511-20-1.5
Additional Details : Gewicht : 0.02430kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12069807
Menge Preis
1 97.43 CHF / 1 Stück
10 91.89 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 02-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht
  • Praktisch unzerbrechlich
  • Werden mit einem befestigten Standardrücken geliefert, der zu maximale Well-Tiefen von 25 mm führt. Eine Ausnahme besteht für die präparativen Kämme (28-Well-Kämme), die zu Well-Tiefen von 15 mm führen.
  • Verstellbarer Kammrücken (separat erhältlich, unten) wandelt 25 mm tiefe Kämme in 10 oder 15 mm Kämme um
Spezifikation
Spezifikation
0.98 in.
Vertikales Elektrophoresesystem der Serien SE 600, SE 400
PTFE
0.05 in.
6.2 μl/mm
2.5 cm
Kamm
20
0.15 cm
0.41 cm