Learn More
Hoefer™ Kämme für vertikale Elektrophoreseeinheiten der Serie SE 600 oder SE 400
Click to view available options
Typ:
Kamm
Präparativer Kamm
Standardkamm
Verstellbarer Kammrücken
Packungsgröße:
1 Stück
Anzahl Wells:
1 präparativ, 1 Referenz
1 präparativ, 2 Referenz
10
12
15
20
28
Dicke (metrisch):
0,07 cm
0.07 cm
0,1 cm
0.1 cm
0,15 cm
0.15 cm
Volumen (metrisch) Well:
11.5 μl/mm
112 μl/mm
12.4 μl/mm
120 μl/mm
171 μl/mm
183 μl/mm
2,1 μl/mm
2,7 μl/mm
3,1 μl/mm
4,1 μl/mm
4,3 μl/mm
5.7 μl/mm
5.8 μl/mm
6.2 μl/mm
7,7 μl/mm
8,3 μl/mm
8,6 μl/mm
85 μl/mm
90 μl/mm
Beschreibung
- Leicht
- Praktisch unzerbrechlich
- Werden mit einem befestigten Standardrücken geliefert, der zu maximale Well-Tiefen von 25 mm führt, außer bei den Präparationskämmen (28-Well-Kämme), die zu Well-Tiefen von 15 mm führen.
- Verstellbarer Kammrücken (separat erhältlich, unten) wandelt 25 mm tiefe Kämme in Kämme mit einer Tiefe von 10 oder 15 mm um
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vertikales Elektrophoresesystem der Serien SE 600, SE 400 |
| Typ | Verstellbarer Kammrücken |
| Material | PTFE |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 0.98 in. |
| Tiefe (metrisch) | 2.5 cm |