Learn More
Hoefer™ Kämme für SE 250, SE 260 oder miniVE vertikale Elektrophoreseeinheiten
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
Marke: Hoefer™ SE211A-10-1.0
Additional Details : Gewicht : 0.07200kg
Beschreibung
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
- Leicht
- Praktisch unzerbrechlich
Spezifikation
SE 250, SE 260, vertikales MiniVE™ Elektrophoresesystem | |
PTFE | |
0.03 Zoll | |
4,8 μl/mm | |
0.51 Zoll |
Kamm | |
10 | |
0,1 cm | |
0,48 cm | |
1,3 cm |