Learn More
Cytiva Kämme für SE 250, SE 260 oder miniVE vertikale Elektrophoreseeinheiten
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
Marke:  Cytiva SE211A-5-1.5
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12054797
  • 43.93 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
  • Leicht
  • Praktisch unzerbrechlich
Spezifikation
Spezifikation
0.51 in.
SE 250, SE 260, MiniVE™ vertikales Elektrophoresesystem
PTFE
0.05 in.
19.5 μl/mm
1.3 cm
Kamm
5
0.15 cm
1.3 cm