Learn More
Hoefer™ Kämme für SE 250, SE 260 oder miniVE vertikale Elektrophoreseeinheiten
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
Marke: Hoefer™ SE211A-10-.75
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
- Leicht
- Praktisch unzerbrechlich
Spezifikation
SE 250, SE 260, MiniVE™ vertikales Elektrophoresesystem | |
PTFE | |
0.02 in. | |
9,8 μl/mm | |
0.51 in. |
Kamm | |
10 | |
0.07 cm | |
0.48 cm | |
1.3 cm |