missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hoefer™ Kämme für die submarine Elektrophoreseeinheit HE 99X Max

Rückenlose Kämme für den Einsatz mit dem Hoefer HE99 Submarine-Gerät für Elektrophorese X Max

Marke:  Hoefer™ HE91A-20-3.0

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12054707

  • 63.47 CHF / 1 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 06-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Requires : Der Kammrücken muss separat bestellt werden (siehe Bestelltabelle)

Beschreibung

Beschreibung

Rückenlose Kämme für den Einsatz mit dem Hoefer HE99 Submarine-Gerät für Elektrophorese X Max

Kämme können austauschbar mit einem einzelnen Kammrücken verwendet werden.

Spezifikation

Spezifikation

0.19 in.
HE99X Max-Submarine-Elektrophoreseeinheit
20
0.3 cm
0.18 in.
0.5 cm
Kamm ohne Rückseite
0.11 in.
70.5 μl
0.47 cm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen