Learn More
HMP19 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 19423-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16838984
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
HMP19
Polyclonal
Unconjugated
NSG2
HMP19, HMP19 protein, NSG2, Protein p19
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
18197, 497878, 51617
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P47759, Q9Y328
NSG2
HMP19 Fusion Protein Ag13751
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat