missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMGB3L1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 21246-1-AP-150UL

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16840865

  • 351.68 CHF / 150 Mikroliter

Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

HMGB3L1
Polyclonal
Unconjugated
HMGB3P1
HMGB3P1
HMGB3L1 Fusion Protein Ag15748
150 μL
Primary
Human
Liquid
Western Blot
0.47 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HMG4L, HMGB3L1, HMGB3P1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
128872
Antibody
IgG
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote