Learn More
Epredia™ Zubehör für HM650V Vibratome
Verwenden Sie dieses Zubehör für Epredia™ HM650V Vibratome für Ihr Epredia™ HM650V Vibratom.
Marke: Epredia™ 715810
Additional Details : Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Zubehör für Thermo Scientific™ HM650V Vibratome für Ihr Thermo Scientific™ HM650V Vibratom.
Standard-Pufferwanne:- Hält die Träger mit einem Magneten in Position
- Füllen Sie die Schale mit allen wasserbasierten Puffern und Lösungen
- Vorgekühlt in der Standard-Pufferschale zum Kühlen von Gewebe verwenden
- Gefroren zusammen mit Pufferlösung verwenden, um zu verhindern, dass sich die gefrorene Pufferlösung aufbläht
- Vergrößerung: 2.5x
- Für optimale Sichtposition bewegen, schwenken und verschieben
- Adapter und Beleuchtung im Lieferumfang enthalten
- Okulare: 10x
- Zusätzliche Linse: 0.63x
- Vergrößerungsbereich: 4,1 bis 31,5x
- Mikroskopadapter für die gewinkelte Ansicht der Probe
- Horizontale Ansicht und vertikaler Antriebs- und Schwenkmechanismus
- 3,5-mm-Faserbündel
- Schwanenhals-Lichtleiter 50 mm
- Flexible Lichtführung 750 mm
- Hohe Lichtintensität
- Adapter für KL200 (760317) im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Präparathalterungen F (flach) | |
Präparathalterungen F (flach) | |
HM 650V | |
Edelstahl |