Learn More
Epredia™ Zubehör für HM650V Vibratome
Verwenden Sie dieses Zubehör für Epredia™ HM650V Vibratome für Ihr Epredia™ HM650V Vibratom.
Marke:  Epredia™ 152510
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12013029
  • 305.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Zubehör für Thermo Scientific™ HM650V Vibratome für Ihr Thermo Scientific™ HM650V Vibratom.
Standard-Pufferwanne:
  • Hält die Träger mit einem Magneten in Position
  • Füllen Sie die Schale mit allen wasserbasierten Puffern und Lösungen
Kühlelement für Pufferlösungen:
  • Vorgekühlt in der Standard-Pufferschale zum Kühlen von Gewebe verwenden
  • Gefroren zusammen mit Pufferlösung verwenden, um zu verhindern, dass sich die gefrorene Pufferlösung aufbläht
Großfeld-Lupe:
  • Vergrößerung: 2.5x
  • Für optimale Sichtposition bewegen, schwenken und verschieben
  • Adapter und Beleuchtung im Lieferumfang enthalten
StemiScope™ mit Optik und Befestigung:
  • Okulare: 10x
  • Zusätzliche Linse: 0.63x
  • Vergrößerungsbereich: 4,1 bis 31,5x
  • Mikroskopadapter für die gewinkelte Ansicht der Probe
  • Horizontale Ansicht und vertikaler Antriebs- und Schwenkmechanismus
Lichtleiter mit Schwanenhals:
  • 3,5-mm-Faserbündel
  • Schwanenhals-Lichtleiter 50 mm
  • Flexible Lichtführung 750 mm
  • Hohe Lichtintensität
  • Adapter für KL200 (760317) im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Adapter I
Adapter I
Einwegklingen mit niedrigem Profil