Learn More
Epredia™ Zubehör für HM650 Vibratom
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Cyanacrylat Klebstoff
Microtome Klingenhalter
Packungsgröße:
1 Stück
20 Milliliter
Beschreibung
Standard-Pufferschale
- Hält die Träger mit einem Magneten in Position
- Füllen Sie die Schale mit allen wasserbasierten Puffern und Lösungen
- Vorgekühlt in der Standard-Pufferschale zum Kühlen von Gewebe verwenden
- Gefroren zusammen mit Pufferlösung verwenden, um zu verhindern, dass sich die gefrorene Pufferlösung aufbläht
- Vergrößerung 2.5 x
- Für optimale Sichtposition bewegen, schwenken und verschieben
- Inklusive Adapter und Beleuchtung
- Okulare: 10 X
- Zusätzliche Linse: 0.63 X
- Vergrößerungsbereich: 4.1 bis 31.5X
- Mikroskopadapter für die gewinkelte Ansicht der Probe
- Horizontale Ansicht und vertikaler Antriebs- und Schwenkmechanismus
- 3.5 mm-Faserbündel
- Lichtleiter mit Schwanenhals: 50 mm Länge
- Flexible Lichtführung: 750 mm Länge
- Hohe Lichtintensität
- Mit Adapter für KL200 (760317)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Cyanacrylat Klebstoff |